Principaux documents
GF02074025
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
FP303050
1 EA
351,00 $
5 EA
1 430,00 $
10 EA
2 600,00 $
351,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
351,00 $
5 EA
1 430,00 $
10 EA
2 600,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
351,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 020-740-25
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable