Principaux documents
GF01116199
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Synonyme(s) :
CA546010
1 EA
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 011-161-99
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm