Principaux documents
GF39524025
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
Synonyme(s) :
CA546010
1 EA
872,00 $
872,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
872,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
872,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 395-240-25
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable