G6104
Glycinamide hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
2-Aminoacetamide hydrochloride, Aminoacetamide hydrochloride, Glycine amide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
204 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.NCC(N)=O
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
Clé InChI
WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable