E49606
3-Ethyltoluene
99%
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
158-159 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup