Documents
E49258
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-thiophenecarboxylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Densité
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter