E19154
Ethylcyclohexane
≥99%
Synonyme(s) :
ECH
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
25 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
504 °F
Limite d'explosivité
6.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
130-132 °C (lit.)
Pf
−111 °C (lit.)
Densité
0.788 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A model for alkyl-substituted cycloalkanes to study their rate coefficients of reaction with OH radicals and Cl atoms.[1]
- A model for light hydrocarbons to investigate their catalytic cracking performance.[2][3]
- An organic monomer precursor to synthesize organic-inorganic hybrid polymer thin films by plasma enhanced chemical vapor deposition.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup