DWKWGW004VTML
Azlon DIY Safety Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW004VTML
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW004VTML
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caractéristiques et avantages
Supplied with adhesive hazard labels to customise use