Principaux documents
DWK986742
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Synonyme(s) :
986742
1000 EA
821,00 $
821,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
821,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
821,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
metal foil liner
transparent PET bottle
white cap
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 986742
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
Capacité
(20 mL)
Raccords
22-400 neck
22-400
Caractéristiques et avantages
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.