Principaux documents
DWK261311608
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (15 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Synonyme(s) :
261311608
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.17
Le produit DWK261311608 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile; autoclaved
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 100 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 261311608
Diam. du tube
(16 mm) , External Thread
Volume du tube
(15 mL)
Description générale
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences