Principaux documents
CLS9944920
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 24.0 mL
Synonyme(s) :
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
500 EA
607,00 $
607,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
607,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.43
607,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Taille du filetage
18-415
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
pack of 250 ea
case of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 99449-20
D.E. × L
20 mm × 125 mm
Capacité
24.0 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (culture)
Description générale
  • Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
  • Screw-cap tubes are supplied without caps.
Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.