Documents
DWK258526104
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 1
Synonyme(s) :
258526104
About This Item
Code UNSPSC :
41104925
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 258526104
Volume du flacon/de la fiole
(175 mL)
Dimension de pores
1 porosity
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences