Principaux documents
DWK241244403
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, standard ground cone 24/29, NS stopcock and key retaining device, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
241244403
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit DWK241244403 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
cylindrical funnel(s)
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241244403
Capacité
500 mL
Application
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted.
Caractéristiques et avantages
With standard ground joint, standard ground stopcock and retaining device.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences