Principaux documents
DWK177105
Wheaton® Ampule Snapper, Disposable, 1 And 2 Ml
Synonyme(s) :
177105
144 EACH
43,50 $
43,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
144 EACH
43,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.17
43,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
disposable
Conditionnement
pkg of 144 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 177105
capacity × capacity
1 mL × 2 mL
Application
Snaps Ampules
Caractéristiques et avantages
  • Protects against glass splinters
  • Prevents cross-contamination
  • For Ampule size 1 and 2mL
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.