DWK176799
Wheaton® Amber Ampule
Synonyme(s) :
176799
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber tube
Caractéristiques
preconditioned (pre-scored)
Conditionnement
pkg of 144 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 176799
Capacité
5 mL
Diam. × H
16.5 mm × 84 mm
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Pre-scored to eliminate filing
- Stems can be pull or tip sealed
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.