Principaux documents
DWK176782
Wheaton® Clear Ampule
Synonyme(s) :
176782
144 EACH
294,00 $
294,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
144 EACH
294,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.17
294,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear tube
Caractéristiques
preconditioned (pre-scored)
Conditionnement
pkg of 144 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 176782
Capacité
20 mL
Diam. × H
22.5 mm × 130 mm
Application
Packaging samples and certified standards
Caractéristiques et avantages
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.