Principaux documents
DWK176796
Wheaton® Amber Ampule
Synonyme(s) :
176796
144 EACH
105,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
144 EACH
105,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.17
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
amber tube
Caractéristiques
preconditioned (pre-scored)
Conditionnement
pkg of 144 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 176796
Capacité
2 mL
Diam. × H
12 mm × 75 mm
Application
Packaging samples and certified standards
Caractéristiques et avantages
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.