Documents
D95808
Sigma-Aldrich
Diethyl glutaconate, mixture of cis and trans
98%
Synonyme(s) :
1,5-Diethyl 2-pentenedioate, Diethyl 2-pentenedioate
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2CCH=CHCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
236-238 °C (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
Clé InChI
JHCKGVJZNIWNJK-AATRIKPKSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves