Principaux documents
D33209
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
96%
Synonyme(s) :
trans-1,2-Dibenzoylethylene
5 G
169,00 $
25 G
449,00 $
169,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
169,00 $
25 G
449,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH=CHCOC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro Beilstein :
743958
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
169,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
109-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H12O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
Clé InChI
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1