Key Documents
D150606
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzyl chloride
technical grade, 60%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Concentration
60%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Point d'ébullition
116-117 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CCl)cc1C
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter