Documents
D149675
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
45-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1C)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-8-9-14(10-12(11)2)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup