D14204
1,10-Diaminodecane
97%
Synonyme(s) :
1,10-Decanediamine, Decamethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
140 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
59-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
Clé InChI
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges