Principaux documents
D133205
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybiphenyl
97%
Synonyme(s) :
3,3′-Bianisole
10 G
495,00 $
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
495,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4C6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
pb
328 °C (lit.)
Pf
44-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1)-c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-5-11(9-13)12-6-4-8-14(10-12)16-2/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
UCHNVSDXSPIKRG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable