D130206
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
137 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
48-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup