D104809
Dihydrocoumarin
99%
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-one, Benzodihydropyrone, Hydrocoumarin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.556 (lit.)
Point d'ébullition
272 °C (lit.)
Pf
24-25 °C (lit.)
Densité
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - closed cup