CLS5320250
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
593,00 $
About This Item
593,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Joint
joint stopper6
Description
without hose connection
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Rubber stopper
Conditionnement
case of 18
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5320-250
Plage de mesure du volume
75-250 mL
Capacité
250 mL