Principaux documents
CLS948036
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 36 mm × 160 mm
Synonyme(s) :
Corning® 9480
1 EA
48,10 $
48,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
48,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
48,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 9480-36
D.I. × L
36 mm × 160 mm
Diam. du filtre
36 mm
Tige, D.E. × L
8 mm × 75 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.