CLS954025
Pyrex® Thiele melting point tubes
O.D. × L 25 mm × 150 mm
Synonyme(s) :
Corning® 9540
1 350,00 $
About This Item
1 350,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Conditionnement
case of 12
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Corning 9540-25
D.E. × L
25 mm × 150 mm
Couleur
clear