Principaux documents
CLS882119
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
1 EA
50,50 $
50,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
50,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.43
50,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Fabricant/nom de marque
Corning 8821-19
Longueur
57 mm
Description générale
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.