Principaux documents
CLS810150
Pyrex® centrifuge tube with colored graduations, beaded rim
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
Corning® 8101
1 EA
58,10 $
58,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
58,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.43
58,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
conical bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 8101-50
D.E. × L
28 mm × 135 mm
Capacité
50 mL
Couleur
clear
Description générale
Tubes have sharp, colored enamel graduations and markings. Precision formed tips and uniform walls throughout for a high degree of accuracy and mechanical strength.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.