CLS814210
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 10 mL
Synonyme(s) :
Corning® 8142
61,00 $
About This Item
61,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 8142-10
D.E. × L
17 mm × 118 mm
Diam. du bouchon
15 mm
Capacité
10 mL
Couleur
clear
Raccords
15-415 thread