Principaux documents
CLS834040
Pyrex® heavy duty pour-out centrifuge tube with short conical bottom
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 118 mm
Synonyme(s) :
Corning® 8340
12 EA
1 070,00 $
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
1 070,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom tube (Short)
Conditionnement
case of 12
pack of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 8340-40
D.E. × L
29 mm × 118 mm
Capacité
40 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.