Principaux documents
CLS7995150
Pyrex® hybridization tubes, graduated with screw cap
I.D. × L 35 mm × 150 mm
Synonyme(s) :
Corning® 7995
2 EA
229,00 $
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
229,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
cap (Plug seal)
flat bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations
Conditionnement
case of 2
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Corning 7995-150
D.I. × L
35 mm × 150 mm
Diam. du bouchon
54 mm
Filetage du bouchon
45
Couleur
clear
Capacité
100 mL
Adéquation
suitable for (for use in hybridization chambers)
Description générale
For use in hybridization incubators with rotators. Graduated, 35 mm I.D., and GL 45 size PP plug-seal screw-cap with O-ring for a leakproof seal. Available in three lengths to accept different size hybridization membranes. Replacement plug-seal caps and O-rings available separately.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.