Principaux documents
CLS710220
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7102
12 EA
424,00 $
424,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
424,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
424,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Caractéristiques
graduation
Fabricant/nom de marque
Corning 7102-20
Plage de mesure du volume
20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Longueur
460 mm
Capacité
20.0 mL
Couleur
yellow
Description générale
Have larger tip openings for faster delivery.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.