CLS7077B50
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7077B
416,00 $
About This Item
416,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Conditionnement
pack of 25 ea
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7077B-50
Plage de mesure du volume
50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Longueur
358 mm
Capacité
50 mL