CLS708725
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 25.0 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7087
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7087-25
Graduations et plage de mesure de l'exactitude
0-24 mL, accuracy: 0.2 mL
Plage de mesure du volume
25.0 mL
D.E. × L
14 mm × 440 mm
Capacité
25.0 mL
Taille de la pointe
, Wide