CLS70792N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 2.0 mL
Synonyme(s) :
pipet
644,00 $
About This Item
644,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Conditionnement
case of 700 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7079-2N
Plage de mesure du volume
2.0 mL
Capacité
2.0 mL
Taille de la pointe
, Narrow
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
- Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
- All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
- Nonsterile, unplugged and bulk packed.