Principaux documents
CLS4485
Pipettes sérologiques Costar® Stripette® de Corning®, sous emballage papier/plastique individuel
capacity 1 mL
Synonyme(s) :
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
Conditionnement
case of 1000
bag of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 4485
Plage de mesure
accuracy: 0.01 mL
Longueur
278 mm
Capacité
1 mL
D.I. de la pointe
0.065 in.
Couleur
yellow color-coded stripe
Description générale
L′emballage papier/plastique des pipettes sérologiques Corning Costar Stripette procure une ouverture facile par perçage (par pression) ou ouverture. Il convient également parfaitement aux applications de culture cellulaire et/ou tissulaire, en particulier avec le port de gants en latex, car il réduit l′adhérence électrostatique. Ces pipettes sérologiques Stripette stériles et emballées de manière individuelle sont conçues pour offrir des conditions optimales avec les techniques de culture cellulaire/tissulaire aseptiques.
  • Le code couleur figurant sur le papier permet d′identifier facilement le format.
  • L′association papier/plastique permet de voir la totalité du contenu de l′emballage.
  • Les pipettes comportent une bande grossissante à code couleur unique pour visualiser plus facilement le ménisque.
  • Les pipettes sont stériles, emballées individuellement et certifiées exemptes de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • L′exactitude du volume total est de ± 2 %.
  • Le numéro de lot de chaque pipette est imprimé sur son emballage.
  • Les pipettes sont étalonnées (TD-EX 20 °C) pour délivrer leur contenu sous l′effet d′un soufflage.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.