Principaux documents
CLS70791N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 1.0 mL
Synonyme(s) :
pipet
1000 EA
862,00 $
862,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
862,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
862,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Conditionnement
case of 1000 ea
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7079-1N
Plage de mesure du volume
1.0 mL
Capacité
1 mL
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.