CLS7077B5
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7077B
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Conditionnement
pack of 200 ea
case of 400 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7077B-5
Plage de mesure du volume
5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Longueur
215 mm
Capacité
5.0 mL