Principaux documents
CLS63024500
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 63024
1 EA
194,00 $
4 EA
596,00 $
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
194,00 $
4 EA
596,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 5.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 63024-500
tol. measuring range
4.0 mL
Volume
500 mL
Description générale
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.