Principaux documents
CLS1261CO
Pyrex® 200mL heavy wall centrifuge bottle with GP 38-400 screw cap
white polypropylene replacement caps for 200mL heavy wall centrifuge bottles (CLS1261200)
Synonyme(s) :
glass bottle
1 EA
14,60 $
14,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
14,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.43
14,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene cap
white polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 1261-CO
Raccords
38-400 PTFE liner
Description générale
Note: These polypropylene GPI 38-400 screw caps are replacement caps for the 200mL heavy wall centrifuge bottles (CLS1261200) and have PTFE liners.
Particularly useful in handling sputum specimens. The bottle enables digestion, shaking, neutralizing and centrifuging to be performed in one container. The tight-fitting polypropylene screw cap with PTFE liner reduces the possibility of aerosol escape.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
À utiliser avec