CLS56403L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 3,000 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
712,00 $
About This Item
712,00 $
Produits recommandés
Taille de l'obturateur
32
Caractéristiques
class A
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 5640-3L
tol. measuring range
1.0 mL
Capacité
3,000 mL