CLS56404L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 4,000 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
723,00 $
About This Item
723,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
38
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 5640-4L
tol. measuring range
1.0 mL
Capacité
4,000 mL