CLS56402L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
640,00 $
About This Item
640,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
27
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 5640-2L
tol. measuring range
0.50 mL
Capacité
2,000 mL