Principaux documents
CLS563110
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 10 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
6 EA
614,00 $
614,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
614,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
614,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
9
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5631-10
tol. measuring range
0.02 mL
Capacité
10 mL
Description générale
Calibrated to Class A tolerance and individually serialized and supplied with at Certificate of Identification and Capacity. Hexagonal base.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.