Principaux documents
CLS5680100
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
1 EA
120,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
120,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
13
Stérilité
sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 5680-100
tol. measuring range
0.08 mL
Capacité
100 mL
Description générale
Calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and E-288. Each flask is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.