CLS55640250
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
700,00 $
About This Item
700,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Joint
joint stopper16
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 55640-250
Corning 55640
tol. measuring range
0.12 mL
Capacité
250 mL