Principaux documents
CLS55640200FO
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, flask only
capacity 200 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
12 EA
1 080,00 $
1 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
1 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
1 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Corning 55640-200FO
tol. measuring range
0.1 mL
Capacité
200 mL
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.