Principaux documents
CLS5564025
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
12 EA
1 000,00 $
1 000,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
1 000,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 000,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
long
Joint
joint stopper9
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 55640-25
Corning 55640
tol. measuring range
0.03 mL
Capacité
25 mL
Description générale
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.